3-Methyl-3-phenylbutanal 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939467-1G OR939467-250MG
APOSOR939467-1GEA 606 EUR
APOSOR939467-1G APOSOR939467-250MG
3-Methyl-3-phenylbutanal 95%
3-Methyl-3-phenylbutanal
Formule: C₁₁H₁₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156879
CAS nummer: 6325-41-3