2-Chloro-5-hydroxyisonicotinaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR939481-100MG OR939481-250MG
APOSOR939481-100MGEA 99.3 EUR
APOSOR939481-100MG APOSOR939481-250MG
2-Chloro-5-hydroxyisonicotinaldehyde 97%
2-Chloro-5-hydroxyisonicotinaldehyde
Formule: C₆H₄ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189121
CAS nummer: 1060804-53-6