5-Nitrofurfuryl alcohol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (5-Nitrofuran-2-yl)methanol
OR939570-1G OR939570-250MG
APOSOR939570-1GEA 38 EUR
APOSOR939570-1G APOSOR939570-250MG
5-Nitrofurfuryl alcohol 96%
5-Nitrofurfuryl alcohol
Formule: C₅H₅NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272267
CAS nummer: 2493-04-1