Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939596-25G OR939596-5G
APOSOR939596-25GEA 1090 EUR
APOSOR939596-25G APOSOR939596-5G
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 97%
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formule: C₉H₁₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00205586
CAS nummer: 94160-25-5