Cyclohexanone-4-carboxaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939610-1G OR939610-250MG
APOSOR939610-1GEA 361 EUR
APOSOR939610-1G APOSOR939610-250MG
Cyclohexanone-4-carboxaldehyde 95%
Cyclohexanone-4-carboxaldehyde
Formule: C₇H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972553
CAS nummer: 96184-81-5