Ethylhydrazine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR939620-1G OR939620-5G
APOSOR939620-1GEA 96.4 EUR
APOSOR939620-1G APOSOR939620-5G
Ethylhydrazine hydrochloride 95%
Ethylhydrazine hydrochloride
Formule: C₂H₈N₂·ClH
Smeltpunt: 148…149 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01722460
CAS nummer: 18413-14-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III