Dimethyl 2,2-dimethylmalonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939629-1G
OR939629-5G
APOSOR939629-1GEA
0
EUR
APOSOR939629-1G
APOSOR939629-5G
Dimethyl 2,2-dimethylmalonate 95%
Dimethyl 2,2-dimethylmalonate
Formule:
C₇H₁₂O₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09833516 CAS nummer: 6065-54-9 |