5-(Bromomethyl)isoxazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939638-1G OR939638-250MG
APOSOR939638-1GEA 1250 EUR
APOSOR939638-1G APOSOR939638-250MG
5-(Bromomethyl)isoxazole 95%
5-(Bromomethyl)isoxazole
Formule: C₄H₄BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08669517
CAS nummer: 69735-35-9