2-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939696-1G OR939696-250MG
APOSOR939696-1GEA 199 EUR
APOSOR939696-1G APOSOR939696-250MG
2-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 95%
2-Chloro-3-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848763
CAS nummer: 51786-11-9