Allyl 1H-imidazole-1-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939727-1G
OR939727-25G
OR939727-5G
APOSOR939727-1GEA
103
EUR
APOSOR939727-1G
APOSOR939727-25G
APOSOR939727-5G
Allyl 1H-imidazole-1-carboxylate 95%
Allyl 1H-imidazole-1-carboxylate
Formule:
C₇H₈N₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD18835431 CAS nummer: 83395-39-5 |