2-(3-Chlorophenyl)propanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939790-10G OR939790-25G OR939790-5G
APOSOR939790-10GEA 274 EUR
APOSOR939790-10G APOSOR939790-25G APOSOR939790-5G
2-(3-Chlorophenyl)propanoic acid 95%
2-(3-Chlorophenyl)propanoic acid
Formule: C₉H₉ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412454
CAS nummer: 14161-84-3