Ethyl 2-((methoxycarbonyl)amino)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939896-100MG OR939896-250MG OR939896-500MG
APOSOR939896-100MGEA 191 EUR
APOSOR939896-100MG APOSOR939896-250MG APOSOR939896-500MG
Ethyl 2-((methoxycarbonyl)amino)acetate 95%
Ethyl 2-((methoxycarbonyl)amino)acetate
Formule: C₆H₁₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03384670
CAS nummer: 5602-94-8