Hex-5-yn-1-amine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR939942-250MG OR939942-1G OR939942-5G
APOSOR939942-250MGEA 225 EUR
APOSOR939942-250MG APOSOR939942-1G APOSOR939942-5G
Hex-5-yn-1-amine 96%
Hex-5-yn-1-amine
Formule: C₆H₁₁N
Kookpunt: 144 °C (760 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09923614
CAS nummer: 15252-45-6
UN: 2733
ADR: 3+8,III