3-(Carboxymethyl)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939956-1G OR939956-5G
APOSOR939956-1GEA 0 EUR
APOSOR939956-1G APOSOR939956-5G
3-(Carboxymethyl)benzoic acid 95%
3-(Carboxymethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180.157 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15523567
CAS nummer: 2084-13-1