2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939996-1G OR939996-250MG
APOSOR939996-1GEA 176 EUR
APOSOR939996-1G APOSOR939996-250MG
2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid 95%
2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid
Formule: C₈H₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00661398
CAS nummer: 24195-10-6