1-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methoxybenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR940012-1G OR940012-5G
APOSOR940012-1GEA 260 EUR
APOSOR940012-1G APOSOR940012-5G
1-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methoxybenzene 95%
1-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methoxybenzene
Formule: C₁₁H₁₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15144799
CAS nummer: 42866-92-2