4-Amino-2,3-dichlorophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR940017-1G OR940017-250MG OR940017-5G
APOSOR940017-1GEA 104 EUR
APOSOR940017-1G APOSOR940017-250MG APOSOR940017-5G
4-Amino-2,3-dichlorophenol 97%
4-Amino-2,3-dichlorophenol
Formule: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178.016 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14455913
CAS nummer: 39183-17-0