3-Oxocyclopentane-1-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR940018-1G OR940018-250MG
APOSOR940018-1GEA 402 EUR
APOSOR940018-1G APOSOR940018-250MG
3-Oxocyclopentane-1-carbonitrile 95%
3-Oxocyclopentane-1-carbonitrile
Formule: C₆H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21184612
CAS nummer: 41171-91-9