5-Hydroxy-3-methylindole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR940620-1G OR940620-250MG
APOSOR940620-1GEA 139 EUR
APOSOR940620-1G APOSOR940620-250MG
5-Hydroxy-3-methylindole 95%
5-Hydroxy-3-methylindole
Formule: C₉H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095210
CAS nummer: 1125-40-2