(S)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR940701-1G OR940701-250MG
APOSOR940701-1GEA 0 EUR
APOSOR940701-1G APOSOR940701-250MG
(S)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride 95%
(S)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14155681
CAS nummer: 1125551-75-8