3-Chloro-2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR940818-1G OR940818-250MG
APOSOR940818-1GEA 219 EUR
APOSOR940818-1G APOSOR940818-250MG
3-Chloro-2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
3-Chloro-2,2-dimethylbut-3-enoic acid
Formule: C₆H₉ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093340
CAS nummer: 56663-75-3