Ethyl 2-chloroethanimidoate hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR940891-1G OR940891-5G
APOSOR940891-1GEA 330 EUR
APOSOR940891-1G APOSOR940891-5G
Ethyl 2-chloroethanimidoate hydrochloride 95%
Ethyl 2-chloroethanimidoate hydrochloride
Formule: C₄H₈ClNO·ClH
MW: 158.026 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697958
CAS nummer: 36743-66-5