trans-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR940901-1G OR940901-250MG
APOSOR940901-1GEA 582 EUR
APOSOR940901-1G APOSOR940901-250MG
trans-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
trans-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
Formule: C₁₀H₂₂O₂Si
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23105931
CAS nummer: 1408075-44-4