3-Methylazetidin-3-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR940936-1G OR940936-250MG
APOSOR940936-1GEA 353 EUR
APOSOR940936-1G APOSOR940936-250MG
3-Methylazetidin-3-ol 95%
3-Methylazetidin-3-ol
Formule: C₄H₉NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10565787
CAS nummer: 256931-54-1
UN: 1759
ADR: 8,III