5-Chloro-6-methoxy-1-indanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR940939-1G OR940939-250MG
APOSOR940939-1GEA 78.9 EUR
APOSOR940939-1G APOSOR940939-250MG
5-Chloro-6-methoxy-1-indanone 95%
5-Chloro-6-methoxy-1-indanone
Formule: C₁₀H₉ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784346
CAS nummer: 344305-70-0