3-(Cyclopropylmethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR940968-1G OR940968-250MG
APOSOR940968-1GEA 149 EUR
APOSOR940968-1G APOSOR940968-250MG
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95%
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16999806
CAS nummer: 25934-52-5