1-(2-Methyl-4-nitrophenyl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR941050-1G OR941050-250MG
APOSOR941050-1GEA 297 EUR
APOSOR941050-1G APOSOR941050-250MG
1-(2-Methyl-4-nitrophenyl)ethanone 95%
1-(2-Methyl-4-nitrophenyl)ethanone
Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179.173 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21363017
CAS nummer: 77344-68-4