1-Methylindole-3-acetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR941075-1G OR941075-250MG
APOSOR941075-1GEA 796 EUR
APOSOR941075-1G APOSOR941075-250MG
1-Methylindole-3-acetonitrile 95%
1-Methylindole-3-acetonitrile
Formule: C₁₁H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09038157
CAS nummer: 51584-17-9