1-Methyl-1H-indol-2-amine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR941089-1G OR941089-250MG
APOSOR941089-1GEA 636 EUR
APOSOR941089-1G APOSOR941089-250MG
1-Methyl-1H-indol-2-amine hydrochloride 95%
1-Methyl-1H-indol-2-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₀N₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15143632
CAS nummer: 42456-82-6