2-Hydroxyphenylcyclopropyl ketone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Cyclopropyl(2-hydroxyphenyl)methanone
OR941165-1G OR941165-250MG
APOSOR941165-1GEA 83.3 EUR
APOSOR941165-1G APOSOR941165-250MG
2-Hydroxyphenylcyclopropyl ketone 95%
2-Hydroxyphenylcyclopropyl ketone
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24703561
CAS nummer: 128405-69-6