N-Methyl-2-nitrobenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR941225-1G OR941225-5G
APOSOR941225-1GEA 86.2 EUR
APOSOR941225-1G APOSOR941225-5G
N-Methyl-2-nitrobenzylamine 97%
N-Methyl-2-nitrobenzylamine
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039891
CAS nummer: 56222-08-3