2-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR941362-1G OR941362-250MG
APOSOR941362-1GEA 796 EUR
APOSOR941362-1G APOSOR941362-250MG
2-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95%
2-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone
Formule: C₁₃H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023484
CAS nummer: 27049-45-2