Boc-DL-Leucinol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR941390-1G OR941390-5G
APOSOR941390-1GEA 220 EUR
APOSOR941390-1G APOSOR941390-5G
Boc-DL-Leucinol 97%
Boc-DL-Leucinol
Formule: C₁₁H₂₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01883028
CAS nummer: 142121-48-0