2-(Methoxymethoxy)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR941401-1G OR941401-250MG
APOSOR941401-1GEA 490 EUR
APOSOR941401-1G APOSOR941401-250MG
2-(Methoxymethoxy)benzonitrile 95%
2-(Methoxymethoxy)benzonitrile
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163.173 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18826226
CAS nummer: 494209-23-3