3'-Ethoxy-4'-methoxyacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR941430-1G OR941430-250MG
APOSOR941430-1GEA 58.4 EUR
APOSOR941430-1G APOSOR941430-250MG
3'-Ethoxy-4'-methoxyacetophenone 95%
3'-Ethoxy-4'-methoxyacetophenone
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18375406
CAS nummer: 31526-71-3