2-Chloro-4,5-dimethylaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR941440-1G OR941440-5G
APOSOR941440-1GEA 227 EUR
APOSOR941440-1G APOSOR941440-5G
2-Chloro-4,5-dimethylaniline 95%
2-Chloro-4,5-dimethylaniline
Formule: C₈H₁₀ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15527213
CAS nummer: 1585-13-3