Methyl 2-bromoacrylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR941547-1G OR941547-5G
APOSOR941547-1GEA 191 EUR
APOSOR941547-1G APOSOR941547-5G
Methyl 2-bromoacrylate 98%
Methyl 2-bromoacrylate
Formule: C₄H₅BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08276754
CAS nummer: 4519-46-4