3-Amino-1-benzofuran-2-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR941653-1G OR941653-250MG OR941653-5G
APOSOR941653-1GEA 122 EUR
APOSOR941653-1G APOSOR941653-250MG APOSOR941653-5G
3-Amino-1-benzofuran-2-carbonitrile 95%
3-Amino-1-benzofuran-2-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06334923
CAS nummer: 62208-67-7