Dimethyl-(5-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR941719-1G OR941719-250MG
APOSOR941719-1GEA 308 EUR
APOSOR941719-1G APOSOR941719-250MG
Dimethyl-(5-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Dimethyl-(5-methyl-pyridin-2-yl)-amine
Formule: C₈H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06411127
CAS nummer: 147151-28-8