6-Chloro-2-ethylbenzoxazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR941742-1G OR941742-250MG
APOSOR941742-1GEA 308 EUR
APOSOR941742-1G APOSOR941742-250MG
6-Chloro-2-ethylbenzoxazole 95%
6-Chloro-2-ethylbenzoxazole
Formule: C₉H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21641331
CAS nummer: 1027019-12-0