trans-tert-Butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR941827-1G OR941827-250MG OR941827-500MG
APOSOR941827-1GEA 1160 EUR
APOSOR941827-1G APOSOR941827-250MG APOSOR941827-500MG
trans-tert-Butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
trans-tert-Butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
Formule: C₉H₁₆INO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22415232
CAS nummer: 1389264-19-0