2-Chloro-3-methoxy-6-methylpyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR941863-1G OR941863-250MG
APOSOR941863-1GEA 213 EUR
APOSOR941863-1G APOSOR941863-250MG
2-Chloro-3-methoxy-6-methylpyridine 95%
2-Chloro-3-methoxy-6-methylpyridine
Formule: C₇H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09260845
CAS nummer: 204378-42-7