Indan-1,2-dione-2-oxime 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR941928-10G OR941928-1G OR941928-5G
APOSOR941928-10GEA 454 EUR
APOSOR941928-10G APOSOR941928-1G APOSOR941928-5G
Indan-1,2-dione-2-oxime 95%
Indan-1,2-dione-2-oxime
Formule: C₉H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00463407
CAS nummer: 15028-10-1