(2,5-Dimethoxy-1,4-phenylene)dimethanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR942167-1G OR942167-5G
APOSOR942167-1GEA 155 EUR
APOSOR942167-1G APOSOR942167-5G
(2,5-Dimethoxy-1,4-phenylene)dimethanol 95%
(2,5-Dimethoxy-1,4-phenylene)dimethanol
Formule: C₁₀H₁₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06202848
CAS nummer: 51829-43-7