1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR942291-1G OR942291-250MG
APOSOR942291-1GEA 95 EUR
APOSOR942291-1G APOSOR942291-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08272238
CAS nummer: 25957-65-7