2-Amino-5-chloro-4-cyanopyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR942360-1G OR942360-250MG
APOSOR942360-1GEA 184 EUR
APOSOR942360-1G APOSOR942360-250MG
2-Amino-5-chloro-4-cyanopyridine 95%
2-Amino-5-chloro-4-cyanopyridine
Formule: C₆H₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26792763
CAS nummer: 1393106-21-2