3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR942363-1G OR942363-250MG
APOSOR942363-1GEA 70.1 EUR
APOSOR942363-1G APOSOR942363-250MG
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile 95%
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile
Formule: C₁₁H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16999197
CAS nummer: 340131-70-6