Methyl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR942500-1G OR942500-250MG
APOSOR942500-1GEA 420 EUR
APOSOR942500-1G APOSOR942500-250MG
Methyl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate 95%
Methyl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182.173 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00184668
CAS nummer: 3187-58-4