2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR942586-1G OR942586-250MG
APOSOR942586-1GEA 490 EUR
APOSOR942586-1G APOSOR942586-250MG
2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile 95%
2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile
Formule: C₈H₇ClN₂
MW: 166.608 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16663224
CAS nummer: 20925-55-7