4,5,6,7-Tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR942592-250MG OR942592-1G
APOSOR942592-250MGEA 337 EUR
APOSOR942592-250MG APOSOR942592-1G
4,5,6,7-Tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine 95%
4,5,6,7-Tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine
Formule: C₇H₉NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09805956
CAS nummer: 150322-87-5
UN: 3259
ADR: 8,III